Learn More
Bellingham Stanley™ Tubo de llenado con centro de vidrio y con brazo central recto
Código de producto. 11950078
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Polarimetría
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (aplicación) Tamaño de la unidad
11950078 Polarimetría cada uno
1 options
Código de producto. 11950078 Proveedor Bellingham Stanley™ N.º de proveedor 3547
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Especificaciones
Tipo Tubo de llenado central
Material Tubo: Vidrio; tapón de cierre: Nailon 66
Para utilizar con (aplicación) Polarimetría
Longitud (métrico) 200 mm