Learn More
Marienfeld Superior™ Tubos capilares de vidrio para la determinación del punto de fusión
Descripción
- Con bordes cortados rectangulares
- Para un solo uso
- 100 capilares en un vial dispensador, 10 viales en una caja
Specifications
Specifications
| Material | De vidrio |
| Tipo de producto | Tubos capilares (un extremo cerrado) |
| Diámetro interior (métrico) | 1,2 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la determinación del punto de fusión |
| Longitud del tubo (métrico) | 80 mm |
| Cantidad | 1000 |