Learn More
Marienfeld Superior™ Tubos capilares de vidrio para la determinación del punto de fusión
Código de producto. 10501363
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud del tubo (métrico):
70 mm
75 mm
80 mm
Diámetro interior (métrico):
0,42 mm
0,9 mm
1 mm
1,2 mm
1,5 mm
Tipo de producto:
Tubos capilares (ambos extremos abiertos)
Tubos capilares (un extremo cerrado)
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud del tubo (métrico) Diámetro interior (métrico) Tipo de producto Tamaño de la unidad
10501363 70 mm 0,9 mm Tubos capilares (ambos extremos abiertos) paquete de 1000
10640783 80 mm 1,2 mm Tubos capilares (ambos extremos abiertos) paquete de 1000
10764034 80 mm 1,2 mm Tubos capilares (un extremo cerrado) paquete de 1000
10185413 80 mm 1 mm Tubos capilares (un extremo cerrado) paquete de 1000
10222413 80 mm 0,42 mm Tubos capilares (ambos extremos abiertos) paquete de 1000
16341238 75 mm 1,5 mm Tubos capilares (un extremo cerrado) paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10501363 Proveedor Marienfeld Superior™ N.º de proveedor 2930201
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-10-2026
Usar Marienfeld Superior™ Tubos capilares de vidrio para almacenar pequeñas cantidades de líquidos y determinar puntos de fusión durante la experimentación de laboratorio.
  • Con bordes cortados rectangulares
  • Para un solo uso
  • 100 capilares en un vial dispensador, 10 viales en una caja
Especificaciones
Material De vidrio
Tipo de producto Tubos capilares (ambos extremos abiertos)
Diámetro interior (métrico) 0,9 mm
Para utilizar con (aplicación) Para la determinación del punto de fusión
Longitud del tubo (métrico) 70 mm
Cantidad 1000