Learn More
Cole-Parmer™ Pipeta capilar de vidrio
Código de producto. 12674297 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
41 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
12674297 41 mm paquete de 100
1 options
Código de producto. 12674297 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 0795020
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Exactitud ±1%
Diámetro interior (métrico) 0,55 mm
Diámetro exterior (métrico) 0,79 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) 10 μl
Longitud (métrico) 41 mm
Tipo Pipeta capilar