Learn More
Hirschmann™ Pipetas capilares desechables rincaps™
Código de producto. 15539035
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
40 μl
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
15539035 40 μl paquete de 1000
1 options
Código de producto. 15539035 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 9600140
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    136.00€
    114.20€ / paquete de 1000
    Ahorro 21.80€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Excelentes para trabajar con muestras pequeñas en el laboratorio. Las pipetas capilares desechables Hirschmann Instruments™ ringcaps™ se pueden utilizar para una amplia variedad de aplicaciones científicas y médicas.
  • Con marca de anillo
  • Certificado de conformidad
  • Fabricadas con vidrio duradero DURAN™
  • Conforme a la ISO 7550, CE conforme a IVD 98/79 EC
Especificaciones
Exactitud 0,25%
Certificaciones/conformidad ISO 7550, CE, IVD 98/79 EC
Material De vidrio
Incluye Marca anular
Volumen (métrico) 40 μl
Tipo Pipeta capilar
Desechables Un solo uso