Learn More
Hirschmann™ Pipetas capilares desechables rincaps™
Código de producto. 11732313
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
25 μl
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
11732313 25 μl 1000 PCS
1 options
Código de producto. 11732313 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 9600125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    145.00€
    119.91€ / paquete de 1000
    Ahorro 25.09€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Excelentes para trabajar con muestras pequeñas en el laboratorio. Las pipetas capilares desechables Hirschmann Instruments™ ringcaps™ se pueden utilizar para una amplia variedad de aplicaciones científicas y médicas.
  • Con marca de anillo
  • Certificado de conformidad
  • Fabricadas con vidrio duradero DURAN™
  • Conforme a la ISO 7550, CE conforme a IVD 98/79 EC
Especificaciones
Exactitud 0,25%
Certificaciones/conformidad ISO 7550, CE, IVD 98/79 EC
Material De vidrio
Incluye Marca anular
Volumen (métrico) 25 μl
Tipo Pipeta capilar
Desechables Un solo uso