Learn More
Hirschmann™ Pipetas capilares desechables rincaps™
Código de producto. 15529035
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
200 μl
Tamaño de la unidad:
paquete de 400
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
15529035 200 μl paquete de 400
1 options
Código de producto. 15529035 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 9600122
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    99.00€
    75.40€ / paquete de 400
    Ahorro 23.60€
    23% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Excelentes para trabajar con muestras pequeñas en el laboratorio. Las pipetas capilares desechables Hirschmann Instruments™ ringcaps™ se pueden utilizar para una amplia variedad de aplicaciones científicas y médicas.
  • Con marca de anillo
  • Certificado de conformidad
  • Fabricadas con vidrio duradero DURAN™
  • Conforme a la ISO 7550, CE conforme a IVD 98/79 EC
Especificaciones
Exactitud 0,25%
Certificaciones/conformidad ISO 7550, CE, IVD 98/79 EC
Material De vidrio
Incluye Marca anular
Volumen (métrico) 200 μl
Tipo Pipeta capilar
Desechables Un solo uso