Learn More
Hirschmann™ Pipeta capilar de vidrio
Código de producto. 15559035
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
100 μl
10 μl
20 μl
44,7 μl
50 μl
De 1 a 5 μl
De 100 to 200 μl
De 20 a 40 μl
De 50 a 100 μl
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 1000
paquete de 400
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
15559035 44,7 μl paquete de 1000
11762293 De 1 a 5 μl paquete de 1000
11762313 De 50 a 100 μl 1000 PCS
11772313 100 μl paquete de 1000
11772323 De 100 to 200 μl paquete de 400
11712313 10 μl paquete de 1000
11702313 10 μl paquete de 1000
11742313 De 20 a 40 μl paquete de 1000
11752313 50 μl paquete de 1000
11722313 20 μl paquete de 1000
10 options
Código de producto. 15559035
Marca: Hirschmann™ 9602144
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Excelentes para trabajar con muestras pequeñas en el laboratorio. Las pipetas capilares desechables Hirschmann Instruments™ ringcaps™ se pueden utilizar para una amplia variedad de aplicaciones científicas y médicas.
  • Con marca de anillo
  • Conformidad certificada
  • Fabricadas con vidrio duradero DURAN™
  • Conforme con ISO 7550, CE según IVD 98/79 CE
Especificaciones
Exactitud 0,25%
Certificaciones/conformidad ISO 7550, CE, IVD 98/79 EC
Material Vidrio
Incluye Marca anular
Volumen (métrico) 44,7 μl
Tipo Pipeta capilar
Desechables