Learn More
Hirschmann™ Pipetas capilares desechables rincaps™
Código de producto. 11752313
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 μl
100 μl
20 μl
44,7 μl
50 μl
De 1 a 5 μl
De 100 to 200 μl
De 20 a 40 μl
De 50 a 100 μl
Incluye:
Marca anular
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 1000
paquete de 400
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Incluye unitSize
11752313 50 μl Marca anular paquete de 1000
11762293 De 1 a 5 μl Marca anular paquete de 1000
11762313 De 50 a 100 μl Marca anular 1000 PCS
11772313 100 μl Marca anular paquete de 1000
15559035 44,7 μl Marca anular paquete de 1000
11772323 De 100 to 200 μl Marca anular paquete de 400
11712313 10 μl Marca anular paquete de 1000
11702313 10 μl Marca anular paquete de 1000
11742313 De 20 a 40 μl Marca anular paquete de 1000
11722313 20 μl Marca anular paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 11752313 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 9600150
Edge
Excelentes para trabajar con muestras pequeñas en el laboratorio. Las pipetas capilares desechables Hirschmann Instruments™ ringcaps™ se pueden utilizar para una amplia variedad de aplicaciones científicas y médicas.
  • Con marca de anillo
  • Certificado de conformidad
  • Fabricadas con vidrio duradero DURAN™
  • Conforme a la ISO 7550, CE conforme a IVD 98/79 EC
Especificaciones
Exactitud 0,25%
Certificaciones/conformidad ISO 7550, CE, IVD 98/79 EC
Material DURAN
Graduaciones 50 μL
Incluye Marca anular
Volumen (métrico) 50 μl
Tipo Pipeta capilar
Desechables Un solo uso