Learn More
BUCHI Extremos de tubo de perilla de vidrio
Código de producto. 10477053 Tienda Buchi Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
20 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10477053 20 ml cada uno
12810723 5 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10477053 Proveedor BUCHI N.º de proveedor 037104
Accesorios de destilación de recorrido corto para I+D a pequeña escala.
  • Hasta 4 bulbos para destilación fraccionada
  • Tamaños de 5 a 40 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 20 ml
Tipo Extremo del tubo de perilla
Material Vidrio