Learn More
Digi-Sense Cable de termopar de aislamiento trenzado de vidrio
Código de producto. 11835865 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Certificaciones/conformidad:
ANSI
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Certificaciones/conformidad unitSize
11835865 ANSI cada uno
1 options
Código de producto. 11835865
Marca: Digi-Sense 0854127
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Make your own extension cables with this Type T, 20-Gauge Thermocouple Wire.
  • Wire comes in 20-gauge size, ideal for fabricating your own probes or extension cables.
  • Meets ANSI and ASTM standards.
  • Choose from wire with polyvinyl chloride (PVC), fluorinated ethylene propylene resin (FEP/FEP), fiberglass, high-temperature fiberglass, or ceramic fiber outer/inner insulation.
  • These cables are also available in 100 ft. or 1000 ft. lengths for any application.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ANSI
Temperatura (métrico) De -73 °C a +900 °C
Tipo Cable de termopar
Aislamiento Trenzado de vidrio
máx. (imperial) -99.4°F to +1652°F
Longitud (imperial) 100 ft.
Longitud (métrico) 30 m