Learn More
Hellma™ Cubetas de macroceldas de vidrio óptico especial 100-OS
Código de producto. 10475041
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
14 mL
17,5 ml
Tamaño de la unidad:
2 PCS
cada uno
paquete de 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10475041 17,5 ml cada uno
11767263 14 mL paquete de 2
11771804 17,5 ml 2 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10475041 Proveedor Hellma™ N.º de proveedor 1005020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    130.00€
    119.00€ / paquete de 1
    Ahorro 11.00€
    8% Descuento
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Diseñados para sostener muestras para experimentos de espectroscopia y análisis ópticos. Hellma™ Las cubetas de macroceldas 100-OS de vidrio óptico especial están fabricadas con SCHOTT™ Vidrio tipo UK 5, fabricado con materias primas excepcionalmente puras, lo que proporciona una transmisión mejorada en el rango ultravioleta cercano.
  • Transmisión de más del 80 % sobre un rango espectral de entre 320 y 2500 nm
  • Para mediciones fotométricas y colorimétricas
Especificaciones
Tipo Macrocelda
Capacidad (métrico) 17,5 ml
Material Vidrio
Anchura (métrico) interior 9,5mm
Cantidad 2/Paq.
Trayectoria óptica 50 mm
Altura (métrico) 45mm
Para utilizar con (equipo) Espectrofotómetro
Anchura (métrico) 12,5mm
Para utilizar con (aplicación) Espectroscopia