Learn More
Hirschmann™ Frasco de vidrio
Descripción
- Frasco de vidrio ámbar cuadrado para la protección de medios sensibles a la luz
- GL 45
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 mL |
| Color | Ámbar |
| Material | De cristal |
| N.° por paquete | 1 unidad |
| Tamaño de rosca (métrico) | 32 mm |
| Tipo de producto | Botella de almacenamiento de medios |
| Para utilizar con (equipo) | ceramus™ opus™ y solarus™ |
| Material del cierre | Polipropileno |