Learn More
Fisherbrand™ Microelectrodos de pH
Código de producto. 11726209 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipos de conector:
BNC
S7
Diámetro del cuerpo (métrico):
3 mm
4 mm
6 mm
Longitud (métrico):
60 mm
100 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipos de conector Diámetro del cuerpo (métrico) Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
11726209 S7 3 mm 60 mm 1 PCS
11716908 BNC 4 mm 100 mm 1 PCS
11716209 S7 6 mm 100 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11726209
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Con diámetros pequeños para medir el pH en muestras muy pequeñas. Los microelectrodos de pH Fisherbrand™ también se pueden utilizar para receptáculos de muestras que no son muy accesibles.
  • Intervalo de pH de 0 a 14
  • Intervalo de temperatura de -0 ° a 80 °C
  • Cuerpo fabricado con vidrio
Specifications
Tipos de conector S7
Material Vidrio
Intervalo de pH De 0 a 14
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 80 °C
Para utilizar con (aplicación) Tubos capilares, placas de microtitulación, tubos de ensayo y más
Longitud (métrico) 60 mm
Longitud del cable (métrico) 1 m
Diámetro del cuerpo (métrico) 3 mm