Learn More
Hanna Instruments™ Electrodo de pH combinado de conector BNC de vidrio
Código de producto. 10172701
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de pH:
De 0 a 14
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de pH Tamaño de la unidad
10172701 De 0 a 14 cada uno
1 options
Código de producto. 10172701 Proveedor Hanna Instruments™ N.º de proveedor HI1043B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    353.85€
    260.57€ / paquete de 1
    Ahorro 93.28€
    26% Descuento
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
Especificaciones
Tipos de conector BNC
Tipo Electrodo de pH combinado con conector BNC
Para utilizar con (aplicación) Utilizado a temperaturas elevadas, la resistencia disminuye para acercarse a la del vidrio GP
Material Vidrio
Intervalo de pH De 0 a 14
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 100 °C