Learn More
Jenway™ Medidor de pH de sobremesa de vidrio
Código de producto. 11400479
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo (pH):
De -2,000 a 19,999
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo (pH) Tamaño de la unidad
11400479 De -2,000 a 19,999 cada uno
1 options
Código de producto. 11400479 Proveedor Jenway™ N.º de proveedor 3545906
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Medidor de pH, mV y temperatura versátil y fácil de usar. El medidor de pH de sobremesa de vidrio Jenway™ es ideal para análisis rutinarios.
  • Lectura simultánea del pH y de la temperatura
  • Resolución de pH con 3 cifras decimales
  • 1, calibración de 2 o 3 puntos
  • Selección automática o manual de tampones
  • Almacenamiento de hasta 32 resultados
  • Conexión RS232a la impresora o al PC a través de DataWay
  • Garantía de 3 año
Especificaciones
Incluye Electrodo combinado de pH de vidrio (924 005), soporte y portaelectrodos, sonda ATC (027 500), conector BNC de cortocircuito, tampones de pH 4, 7 y 10 y fuente de alimentación para Europa
Exactitud (temperatura) ±0,5 °C
Exactitud (mV) ±0.2
Exactitud (pH) ±0.003
Salidas Analógico, RS-232
Intervalo (pH) De -2,000 a 19,999
Resolución (pH) 0,001, 0,01, 0,1
Resolución (mV) 0,1/1 mV
Calibration Points Desde 1 hasta 3
Intervalo de temperatura (métrico) De -10 °C a +105 °C
Resolución (temperatura) 0,1 °C
Tipo de pantalla LCD
Peso (métrico) 850 g
Garantía 3 años
Fuente de alimentación Fuente de alimentación de los EU
Tipo de sonda ATC
Tipo Medidor de pH de sobremesa
Longitud (métrico) 210 mm
Anchura (métrico) 250 mm
Fondo (métrico) 55 mm
Tensión 9 V
Frecuencia 50/60 Hz