Descripción
- Perfectas para la interrupción de células biológicas
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Gránulos |
| Material | Vidrio |
| Diámetro (métrico) | Entre 0,25 y 0,50 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Molino mezclador MM 200 |
| Cantidad | 500 g |