Learn More
RETSCH Gránulos de vidrio para molino
Código de producto. 11726175 Tienda Retsch Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
Entre 0,10 y 0,25 mm
Entre 0,25 y 0,50 mm
Entre 0,50 y 0,75 mm
Entre 0,75 y 1 mm
Entre 1 y 1,5 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
500 GR
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
11726175 Entre 0,10 y 0,25 mm 1 PCS
11736175 Entre 0,25 y 0,50 mm 1 PCS
11756175 Entre 0,75 y 1 mm 500 GR
10782701 Entre 1 y 1,5 mm 500 g
11746175 Entre 0,50 y 0,75 mm 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11726175 Proveedor RETSCH N.º de proveedor 22.222.0001
Fecha estimada de envoi: 10-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con molinos mezcladores Retsch MM 200.
  • Perfectas para la interrupción de células biológicas
Especificaciones
Tipo Gránulos
Material Vidrio
Diámetro (métrico) Entre 0,10 y 0,25 mm
Para utilizar con (equipo) Molino mezclador MM 200
Cantidad 500 g