Learn More
IKA™ Bolas de vidrio
Product Code. 10131765 Shop All IKA Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Unit Size:
cada uno
Product Code. Cantidad Unit Size
10131765 250 g cada uno
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10131765 Supplier IKA™ Supplier No. 0003599200
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Miden 6 mm de diámetro. IKA™ Las bolas de vidrio se utilizan con tubos BMT.
Para usar con tubos BMT. 6 mm de diámetro, 250 g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo Gránulos
Material Vidrio
Diámetro (métrico) 6 mm
Para utilizar con (equipo) Tubos BMT
Cantidad 250 g