Learn More
Edmund Bühler GmbH™ Gránulos de vidrio
Código de producto. 10648841
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
0,1 mm
0,30 mm
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
10648841 0,30 mm 1 Kg
10526332 0,1 mm 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10648841 Proveedor Edmund Bühler GmbH™ N.º de proveedor 0001 065
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para la disolución de muestras en polvo
  • Hecho de vidrio
  • Sin PbO
  • 1 kg cada uno en botella de plástico
  • Para la disolución de muestras en polvo
Especificaciones
Material Vidrio
Diámetro (métrico) 0,30 mm
Descripción Sin PbO