Learn More
Witeg™ Gránulos de vidrio
Código de producto. 10767375
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
1,5 a 2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
8 mm
Tamaño de la unidad:
1 Kg
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
10767375 1,5 a 2 mm -
10450975 3 mm 1 Kg
10216554 4 mm -
10226554 5 mm cada uno
10652905 8 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10767375 Proveedor Witeg™ N.º de proveedor 1 540 002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.56€
    16.79€ / 1 Kg
    Ahorro 1.77€
    9% Descuento
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice los gránulos de vidrio Witeg™ como empaquetado de columnas de destilación, gránulos de mezcla y piedras de ebullición.
  • Sólido
  • Accesorio para columnas de laboratorio
  • Rango de diámetros: entre 5 mm y 8 mm
Especificaciones
Tipo Gránulo de vidrio
Material Vidrio
Diámetro (métrico) 1,5 a 2 mm
Cantidad 1 kg