Learn More
Witeg™ Gránulos de vidrio
Código de producto. 10652905
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
1,5 a 2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
8 mm
Tamaño de la unidad:
1 Kg
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
10652905 8 mm -
10767375 1,5 a 2 mm -
10450975 3 mm 1 Kg
10216554 4 mm -
10226554 5 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10652905 Proveedor Witeg™ N.º de proveedor 1 540 008
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice los gránulos de vidrio Witeg™ como empaquetado de columnas de destilación, gránulos de mezcla y piedras de ebullición.
  • Sólido
  • Accesorio para columnas de laboratorio
  • Rango de diámetros: entre 5 mm y 8 mm
Spezifikation
Tipo Gránulos
Material Vidrio
Diámetro (métrico) 8 mm
Cantidad 1 kg
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.