Learn More
Witeg™ Gránulos de vidrio
Código de producto. 10216554
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
1,5 a 2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
8 mm
Tamaño de la unidad:
1 Kg
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
10216554 4 mm -
10767375 1,5 a 2 mm -
10450975 3 mm 1 Kg
10226554 5 mm cada uno
10652905 8 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10216554 Proveedor Witeg™ N.º de proveedor 1 540 004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.28€
    17.68€ / paquete de 1
    Ahorro 1.60€
    8% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice los gránulos de vidrio Witeg™ como empaquetado de columnas de destilación, gránulos de mezcla y piedras de ebullición.
  • Sólido
  • Accesorio para columnas de laboratorio
  • Rango de diámetros: entre 5 mm y 8 mm
Especificaciones
Tipo Gránulos
Material Vidrio
Diámetro (métrico) 4 mm
Cantidad 1 kg