Learn More
Gránulos de vidrio, 5 mm, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16544334 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16544334 500 g 500 g
16534334 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16544334 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 465955000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.50€
    38.65€ / 500 g
    Ahorro 3.85€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glass beads
Cantidad 500 g