Learn More
Witeg™ Gránulos de vidrio
Código de producto. 11885125
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
11885125 1 kg cada uno
1 options
Código de producto. 11885125 Proveedor Witeg™ N.º de proveedor 1 540 006
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice los gránulos de vidrio Witeg™ como empaquetado de columnas de destilación, gránulos de mezcla y piedras de ebullición.
  • Sólido
  • Accesorio para columnas de laboratorio
  • Rango de diámetros: entre 5 mm y 8 mm
Especificaciones
Tipo Gránulos
Material Vidrio
Diámetro (métrico) 6 mm
Cantidad 1 kg