Learn More
Hecht Karl™ Vaso Assistant™ Tubos de fermentación
Código de producto. 10318721
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
De 10 a 11 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro exterior (imperial) Tamaño de la unidad
10318721 De 10 a 11 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10318721 Proveedor Hecht Karl™ N.º de proveedor 41350010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6.39€
    3.48€ / paquete de 1
    Ahorro 2.91€
    45% Descuento
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
Especificaciones
Material Vidrio
Diámetro exterior (imperial) De 10 a 11 mm
Longitud global (métrico) 200 mm
Cantidad de embalaje 1 paquete
Tipo de producto Tubo de fermentación