Learn More
Globe Scientific Botellas de vidrio ámbar
Código de producto. 31922185 Tienda Globe Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
31922185 500 mL paquete de 10
31923758 50 mL paquete de 10
31921772 100 mL paquete de 10
31923315 250 mL paquete de 10
31923888 1 L paquete de 10
31921521 2 L paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 31922185 Proveedor Globe Scientific N.º de proveedor 8110500
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Las botellas de medios ámbar de Globe Glass™ están diseñadas con una boca ancha para facilitar el llenado, dispensación y pipeteo.
  • Un anillo de vertido sin goteo y una tapa de rosca de polipropileno (PP) autoclavable permiten la esterilización de medios y reactivos.
  • Las botellas de medios ámbar de Globe Glass™ son una excelente opción para mezclar, almacenar y transportar soluciones y medios fotosensibles.
  • Disponible en tamaños de 50 mL a 2000 mL.
  • ASTM E438, Tipo I, Clase A, Borosilicato 3.3 Vidrio
  • El color ámbar reduce la transmisión de la luz
  • El sistema de embalaje GlassGuard™ protege contra daños en el transporte
  • Tapa de rosca de polipropileno (PP) GL32 en tamaño 50 mL
  • Tapones de rosca de polipropileno (PP) GL45 en tamaños de 100 mL a 2 L
  • Anillo de vertido para transferencia de líquidos sin goteo
  • Alta resistencia a los productos químicos
  • Graduaciones métricas de doble escala
  • Impresión duradera con esmalte blanco
  • Gran área de escritura blanca
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 mL
Color Ámbar
Material Vidrio de borosilicato
Esterilidad No estéril
Closure Included Sí
Graduated Sí
Boca De rosca
Tamaño del tapón GL45
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 16,91 oz
Forma Forma redonda
Desechables Reutilizable
Tipo de producto Frasco ámbar para medio