Learn More
SI Analytics™ Electrodo de referencia de vidrio Ag/AgCl
Código de producto. 10420772 Tienda SI Analytics Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
170 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
10420772 170 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10420772 Proveedor SI Analytics™ N.º de proveedor 285111504
 Artículo restringido
En stock
Especialmente útil para la separación de electrodos combinados en electrodos de medición y de referencia independientes. SI Analytics™ Los electrodos de referencia de vidrio Ag/AgCl están destinados a aplicaciones especiales y hacen que las aplicaciones complejas sean aún más confiables.
  • La combinación de electrodos de medición puros para, por ejemplo, mediciones de ión selectivo o construcciones especiales con un electrodo de referencia
  • Titulaciones redox con un valor de pH constante con electrodos de vidrio como referencia y sensores únicos redox como electrodo de medición
  • Aplicación de electrodos de electrolito doble para una adaptación óptima del electrolito de referencia al medio de medición.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Vidrio
Intervalo de pH De 0 a 14
Tipo Electrodo de referencia
Electrolito de referencia Ag/AgCl
Intervalo de temperatura (métrico) 5 °C a 135 °C
Longitud (métrico) 170 mm