Learn More
ROBU Adaptador de vidrio
Descripción
- Adaptador
- Para crisoles de filtros
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Para crisoles de filtro de 8 ml |
| Diámetro interior (métrico) | 27 mm |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Cantidad | 5/paq. |
| Diámetro de base (métrico) | 10 mm |