Learn More
Glasdegib, MedChemExpress
Código de producto. 16467096
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16467096 100 mg 100 miligramos
16437048 10 mg 10 miligramos
16413097 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16467096 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16391
MedChemExpress Glasdegib (PF-04449913) is a potent and orally bioavailable smoothened inhibitor. Glasdegib (PF-04449913) binds to human SMO (amino acids 181-787) with an IC50 of 4 nM.
Glasdegib (PF-04449913) is a potent and orally bioavailable smoothened inhibitor. Glasdegib (PF-04449913) binds to human SMO (amino acids 181-787) with an IC50 of 4 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glasdegib
CAS 1095173-27-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H22N6O
Cantidad 100 mg
Sinónimo PF-04449913
Información de solubilidad DMSO : ≥ 83.33 mg/mL (222.55 mM)
SMILES O=C(NC1=CC=C(C#N)C=C1)N[C@H]2C[C@H](C3=NC4=CC=CC=C4N3)N(C)CC2
Peso molecular (g/mol) 374.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 374.44
Porcentaje de pureza 98.36%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death