Learn More
Glafenine, MedChemExpress
Código de producto. 16448646
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16448646 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16448646 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1153
MedChemExpress Glafenine is a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID), is a non-narcotic analgesic agent, widely used for the treatment of pains of various origins.
Glafenine is a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID), is a non-narcotic analgesic agent, widely used for the treatment of pains of various origins.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glafenine
CAS 3820-67-5
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H17ClN2O4
Cantidad 100 mg
Sinónimo Glafenin
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (268.24 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OCC(O)CO)C1=CC=CC=C1NC2=CC=NC3=CC(Cl)=CC=C23
Peso molecular (g/mol) 372.8
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.8
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation