Learn More
Glafenine hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16458646
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16458646 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16458646 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1153A
MedChemExpress Glafenine hydrochloride is a non-narcotic analgesic and non-steroidal anti-inflammatory drug. It is an ABCG2 inhibitor with an IC50 of 3.2 μM.
Glafenine hydrochloride is a non-narcotic analgesic and non-steroidal anti-inflammatory drug. It is an ABCG2 inhibitor with an IC50 of 3.2 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glafenine hydrochloride
CAS 65513-72-6
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H18Cl2N2O4
Cantidad 100 mg
Sinónimo Glafenin hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 41.67 mg/mL (101.82 mM; Need ultrasonic)
SMILES [H]Cl.O=C(OCC(O)CO)C1=CC=CC=C1NC2=CC=NC3=CC(Cl)=CC=C23
Peso molecular (g/mol) 409.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 409.26
Porcentaje de pureza 98.59%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation