Learn More
Sal de clorhidrato de ácido glafénico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Glafenic Acid Hydrchloride Salt |
| CAS | 52803-56-2 |
| Fórmula molecular | C16H11ClN2O2 . HCl |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-[(7-Chloro-4-quinolinyl)amino]-benzoic Acid Hydrochloride (1:1), 2-[(7-Chloro-4-quinolinyl)amino]-benzoic Acid Monohydrochloride (9CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H11ClN2O2.ClH/c17-10-5-6-11-14(7-8-18-15(11)9-10)19-13-4-2-1-3-12(13)16(20)21;/h1-9H,(H,18,19)(H,20,21);1H |
| SMILES | Cl.OC(=O)c1ccccc1Nc2ccnc3cc(Cl)ccc23 |
| Nombre IUPAC | ácido 2-[(7-cloroquinolin-4-il)amino]benzoico;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 335.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 334.0276 |