Learn More
Ansell™ Guantes pesados Gladiator™ serie 16-650
Product Code. 12680772
Change view
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
Unit Size:
12 pares
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Tamaño Unit Size
12680772 9 12 pares
11746168 10 cada uno
12670772 8 12 pares
12650772 10 12 pares
12660772 7 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12680772 Supplier Ansell™ Supplier No. 16650090
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Diseñado para la manipulación de vidrio de tensión ligera a baja. El acabado agrietado proporciona al guante un excelente agarre en superficies húmedas, secas y resbaladizas, pero también protege la mano de bordes afilados.
  • Acabado arrugado para agarre en superficies deslizantes y protección contra bordes afilados
  • Revestimiento de caucho natural
  • Construcción cortada y cosida
  • Revestimiento de algodón de interbloqueo
  • Acabado totalmente r
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Coating Material Látex de caucho natural
Color Verde
Cut Resistance Rating ANSI A2
Hand Específico
Latex Free No
Material Látex de caucho
Tipo de producto Guantes de peso pesado
Tamaño 9
Estilo de dedo Acabado arrugado
Para utilizar con (aplicación) Reparación y reemplazo de vidrio Construcción Servicios públicos Todas las aplicaciones de procesamiento de alimentos que tienen contacto con alimentos Procesamiento de mariscos
Guantes con puño de color Verde
Estilo de puño de los guantes Manopla
Material de revestimiento Algodón interbloqueo
Revestimiento Revestido
Cantidad 12 pares
Resistente a Buena amortiguación, buena resistencia a los cortes
Serie 16-650
Longitud (imperial) 12.2
Longitud (métrico) 310