Descripción
- Diseño ergonómico que se adapta la forma natural de la mano. Un guante con una más natural proporciona un mejor ajuste y hace que las tareas de manipulación sean más seguro.
- Buena amortiguación, buena resistencia al corte y buena comodidad.
- Acabado arrugado para agarre en superficies deslizantes y protección contra bordes afilados
- Revestimiento de caucho natural
- Construcción cortada y cosida
- Revestimiento de algodón de interbloqueo
- Acabado de inmersión 3/4
- Puños elásticos
Especificaciones
Especificaciones
| Coating Material | Látex de caucho natural |
| Color | Verde |
| Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
| Hand | Específico |
| Latex Free | No |
| Material | Látex de caucho |
| Tipo de producto | Guantes de peso pesado |
| Tamaño | 7 |
| Estilo de dedo | Acabado arrugado |
| Para utilizar con (aplicación) | Mantenimiento Manipulación de objetos grandes secos, húmedos o aceitosos Recolección de basura |
| Mostrar más |