Learn More
Glabridin, TRC
Código de producto. 30005920
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005920 50 mg 50 miligramos
17977994 10 mg 10 miligramos
17958404 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30005920 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG40640050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59870-68-7
Fórmula molecular C20 H20 O4
Peso molecular (g/mol) 324.37
Sinónimo 1,3-Benzenediol, 4-[(3R)-3,4-dihydro-8,8-dimethyl-2H,8H-benzo[1,2-b:3,4-b']dipyran-3-yl]-, 1,3-Benzenediol, 4-(3,4-dihydro-8,8-dimethyl-2H,8H-benzo[1,2-b:3,4-b']dipyran-3-yl)-, (R)-, 2H,8H-Benzo[1,2-b:3,4-b']dipyran, 1,3-benzenediol deriv., 4-[(3R)-3,4-Dihydro-8,8-dimethyl-2H,8H-benzo[1,2-b:3,4-b']dipyran-3-yl]-1,3-benzenediol, Glabridin
Nombre IUPAC 4-[(3R)-8,8-dimetil-3,4-dihidro-2H-pirano[2,3-f]cromeno-3-il]benceno-1,3-diol
SMILES CC1(C)Oc2ccc3C[C@@H](COc3c2C=C1)c4ccc(O)cc4O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glabridin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H20O4/c1-20(2)8-7-16-18(24-20)6-3-12-9-13(11-23-19(12)16)15-5-4-14(21)10-17(15)22/h3-8,10,13,21-22H,9,11H2,1-2H3/t13-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.1362
Porcentaje de pureza >95%