Learn More
MedChemExpress Glabridin
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Powder -20°C 3 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Peso molecular | 324.37 g/mol |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 59870-68-7 |
| Tipo de producto | Natural Products |
| Pureza | 99.77% |
| Solubilidad | DMSO : 25 mg/mL (77.07 mM∣Need ultrasonic) |
| Objetivo | PPAR∣Reactive Oxygen Species∣Bacterial |
| Cantidad | 10 mg |