Descripción
- Fabricado en acero inoxidable 316L resistente a la corrosión.
- Incluye una rosca de botella GL45 ampliamente utilizada
- Con un tapón de rosca hermético con un anillo de sellado de PTFE.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 100 mL |
| Capacidad (imperial) | 3,4 oz |
| Color | Plata |
| Material | Acero inoxidable (316 L) |
| Cantidad | 1 frasco |
| Closure Included | Sí |
| Forma | Cilíndrico |
| Fit for Purpose | Certificado de calidad |
| Altura (métrico) | 89 mm |
| Tipo de producto | Botella de almacenamiento de metal |
| Mostrar más |