Learn More
Tapón de rosca GL45 para frascos para medios de cultivo de laboratorio Pyrex GL 45
Descripción
- Los tapones de rosca del sistema de conexión para botellas de laboratorio de medios Pyrex™ GL 45 facilitan la transferencia de líquidos dentro de un sistema cerrado y estéril, y son ideales para laboratorios de química y biotecnología
- Para comenzar, elija un sistema de conexión de dos o tres puertos y, a continuación, añada adaptadores de tubos e insertos para conectar tubos
- Se pueden alojar cuatro diámetros de tubo diferentes (de 1,6 mm, 3,0 mm, 3,2 mm y 6 mm)
- El conjunto de compensación de presión adicional que incluye un filtro de membrana con poros de 0,2 μm de tamaño, permite una ecualización de presión estéril
- Los puertos no utilizados se pueden sellar con un protector (15123937)
- Los componentes son totalmente intercambiables y compatibles con dos o tres tapones de rosca de puerto
- Los tapones de rosca y los componentes son resistentes a una temperatura de hasta 140 °C
- Esterilizables en autoclave y aptos para lavavajillas
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para laboratorios de química y biotecnología |
| Tamaño de rosca | 45 mm |
| Incluye | Dos puertos GL14 |
| Tipo de producto | Tapón de rosca GL45 |