Learn More
BOLA Aireación GL
Código de producto. 15259523
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen de muestra:
0,2 μL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen de muestra Tamaño de la unidad
15259523 0,2 μL cada uno
1 options
Código de producto. 15259523 Proveedor BOLA N.º de proveedor N169718
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.80€
    46.88€ / paquete de 1
    Ahorro 11.92€
    20% Descuento
Fecha estimada de envoi: 17-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tamaño de poro del filtro de aireación GL: 0,20 μm
Filtro con membrana de PTFE y tubo flexible, tapón de rosca de PPS para roscas GL.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Desechables Reutilizable
Tamaño de poro 0,2 μm
Esterilidad No estéril
Diámetro (métrico) 33 mm
Volumen de muestra 0,2 μL