Learn More
BOLA Llaves de paso de 2 vías GL EX
Descrizione
- Llave de paso de dos vías fabricada en PTFE-EX conductor con orificio recto y dos conexiones con rosca GL o llave de paso de tres vías con orificio en forma de L o de T y tres conexiones con rosca GL.
- Tapón de paso cilíndrico de PTFE-EX conductor para una buena estanqueidad, válvula de cierre con marca de dirección de flujo.
- Empuñadura fabricada en PP de color rojo.
- Adecuado para presión hasta máx. 6 bar, adecuado para vacío.
- Conexión de tubería o tubo con BOLA Uniones de tornillos de laboratorio EX .
Specifica
Specifica
| Diámetro (métrico) | 8 mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Longitud (métrico) | 78 mm |
| Tamaño del tapón | GL25 |
| Anchura (métrico) | 40 mm |
| Certificaciones/conformidad | FDA |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?