Learn More
GKI-1, MedChemExpress
Descripción
GKI-1 is a Greatwall (GWL) kinase inhibitor with IC50s of 4.9 and 2.5 μM against hGWLFL and hGWL-KinDom, respectively. GKI-1 robustly inhibits ROCK1 with an IC50 of 11 μM, but only weakly affected PKA.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | GKI-1 |
| Forma física | Solid |
| CAS | 2444764-03-6 |
| Color | Off-White |
| Cantidad | 10 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C15H12ClN3 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-Kinase/protease |
| Información de solubilidad | DMSO : 200 mg/mL (741.48 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | ClC(C=C1)=CC=C1NC2=CC(C3=CNN=C3)=CC=C2 |
| Show More |