Learn More
GJ103 sodium salt, MedChemExpress
Código de producto. 16496017
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496017 5 mg 5 miligramos
16490046 2 mg 2 miligramos
16474546 100 mg 100 miligramos
16463298 10 mg 10 miligramos
16459836 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16496017 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101203A
MedChemExpress GJ103 sodium salt is an active analog of the read-through compound GJ072.
GJ103 sodium salt is an active analog of the read-through compound GJ072.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GJ103 sodium salt
CAS 1459687-96-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H13N4NaO3S
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (137.23 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O[Na])CSC1=NN=C(C2=NC=CC=C2)N1C3=CC=CC(OC)=C3
Peso molecular (g/mol) 364.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 364.35
Porcentaje de pureza 98.67%
Grado Research
Forma física Solid