Learn More
Givinostat hydrochloride monohydrate, MedChemExpress
Código de producto. 16496198
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496198 10 mg 10 miligramos
16432337 50 mg 50 miligramos
16428797 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16496198 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14842B
MedChemExpress Givinostat hydrochloride monohydrate (ITF-2357 hydrochloride monohydrate) is a HDAC inhibitor with an IC50 of 198 and 157 nM for HDAC1 and HDAC3, respectively.
Givinostat hydrochloride monohydrate (ITF-2357 hydrochloride monohydrate) is a HDAC inhibitor with an IC50 of 198 and 157 nM for HDAC1 and HDAC3, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Givinostat hydrochloride monohydrate
Forma física Solid
CAS 732302-99-7
Color Off-White
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H30ClN3O5
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo ITF-2357 hydrochloride monohydrate
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (210.10 mM)
SMILES O=C(OCC1=CC=C2C=C(CN(CC)CC)C=CC2=C1)NC3=CC=C(C(NO)=O)C=C3.[H]Cl.O
Peso molecular (g/mol) 475.97
Formula Weight (peso de la fórmula) 475.97
Porcentaje de pureza 96.13%