missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GIT1 Rabbit anti-Human, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. p-7211326 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16844765 20 μL 20 microlitros
16834765 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16844765 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 262471AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

N-myristoyltransferase (NMT) catalyzes the reaction of N-terminal myristoylation of many signaling proteins. It transfers myristic acid from myristoyl coenzyme A to the amino group of a protein′s N-terminal glycine residue. Biochemical evidence indicates the presence of several distinct NMTs, varying in apparent molecular weight and /or subcellular distribution. The predicted 498-amino acid of human NMT2 protein shares 77% and 96% sequence identity with human NMT1 and mouse Nmt2 comprise two distinct families of N-myristoyltransferases.

Especificaciones

Antígeno GIT1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.23 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica GIT1
N.º de referencia del gen Q9Y2X7, Q9Z272
Alias de gen ARF GAP GIT1, CAT 1, CAT1, GIT1, GRK interacting protein 1
Símbolos de los genes GIT1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno GIT1 Fusion Protein Ag24648
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 28964, 83709
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.