Learn More
Tocris Bioscience™ Gisadenafil besylate
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18006032
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18006032 10 mg 10 miligramos
18065542 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18006032 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4165/10
Potent PDE5 inhibitor; orally bioavailable
Potent PDE5 inhibitor (IC50 = 1.23 nM). Shows >100-fold selectivity for PDE5 over PDE6. Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 334827-98-4
Fórmula molecular C29H39N7O8S2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gisadenafil besylate
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 677.79
Pureza >99%
Peso molecular 677.79