Learn More
Reactivo T de Girard, TRC
Código de producto. 30393656
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
30393656 250 g 250 g
1 options
Código de producto. 30393656 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG388505250G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Girard's Reagent T
CAS 123-46-6
Fórmula molecular C5H14ClN3O
Cantidad 250 g
Sinónimo 2-Hydrazinyl-N,N,N-trimethyl-2-oxo-ethanaminium Chloride, (Carboxymethyl)trimethylammonium Chloride Hydrazide, (Carboxymethyl)trimethyl-ammonium Chloride Hydrazide, 2-Hydrazino-N,N,N-trimethyl-2-oxo-ethanaminium Chloride, (2-Hydrazino-2-oxoethyl)trimethylammonium Chloride, (Carbazoylmethyl)trimethylammonium Chloride, Betaine Hydrazide Chloride, Betaine Hydrazide Hydrochloride, Girard-T Reagent, Girard's T Reagent, Girard's T Reagents, Trimethylacetylhydrazide Ammonium Chloride, Trimethylaminoacetohydrazide Chloride, Trimethylammonioacetohydrazide Chloride, Trimethylammonium Acetyl Hydrazide Chloride, Trimethylammonium Chloride Acetylhydrazide
Fórmula InChI InChI=1S/C5H13N3O.ClH/c1-8(2,3)4-5(9)7-6;/h4,6H2,1-3H3;1H
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)CC(=O)NN
Nombre IUPAC (2-hidrazinil-2-oxoetil)-trimetilazanium; cloruro
Peso molecular (g/mol) 167.64
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.0825