Learn More
Reactivo T de Girard, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Girard's Reagent T |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
| Fórmula lineal | H2NNHCOCH2N(CH3)3Cl |
| Fieser | 01,410 |
| Índice Merck | 15, 4465 |
| Nombre IUPAC | (2-hidrazinil-2-oxoetil)-trimetilazanium; cloruro |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 167.64 |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Cantidad | 250 g |