Learn More
Reactivo P de Girard, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Girard's Reagent P |
| CAS | 1126-58-5 |
| Fórmula molecular | C7H10N3O • Cl |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 1-(Carboxymethyl)pyridinium Chloride Hydrazide, 1-(2-Hydrazino-2-oxoethyl)pyridinium Chloride, Girard-P Reagent, Girard’s P Reagent, Pyridinioacetohydrazide Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H9N3O.ClH/c8-9-7(11)6-10-4-2-1-3-5-10;/h1-5H,6,8H2;1H |
| SMILES | C1=CC=[N+](C=C1)CC(=O)NN.[Cl-] |
| Nombre IUPAC | cloruro de 2-piridin-1-io-1-ilacetohidrazida |
| Peso molecular (g/mol) | 152.183545 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 187.0512 |