Learn More
Invitrogen™ GeneBLAzer™ GIPR-CRE-bla HEK 293T Cells
Código de producto. 10034054
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 vial
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10034054 1 vial cada uno
1 options
Código de producto. 10034054 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor K1864
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Las células GeneBLAzer™ GIPR-CRE-bla HEK 293T contienen el receptor peptídico inhibidor gástrico (GIPR) humano.
  • Número de acceso: NM_000164.2
  • Estado de la población: Origen del clon unicelular
  • Las células GeneBLAzer™ GIPR-CRE-bla HEK 293T contienen el receptor peptídico inhibidor gástrico (GIPR) humano, integrado de forma estable en la línea celular CellSensor™ CRE-bla HEK 293T. Las células CellSensor™ CRE-bla HEK 293T (n.º de cat. K1535) contienen un gen indicador de betalactamasa bajo control del elemento de respuesta CRE. Las células GeneBLAzer™ GIPR-CRE-bla HEK 293T están funcionalmente validadas para las concentraciones del factor Z’ y EC50 de péptido inhibidor gástrico (GIP). Además, las células GeneBLAzer™ GIPR-CRE-bla HEK 293T se han probado para determinar el rendimiento del ensayo en condiciones variables.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso NM_000164.2
Entrada del ensayo Gen informador de beta lactamasa a base de células
Estado de célula Células divisoras
Contenido y almacenamiento Las células GeneBLAzer™ GIPR-CRE-bla HEK 293T se envían en hielo seco, en un vial⁄células de 8 x 10^6. Se debe almacenar en nitrógeno líquido inmediatamente después de su recepción, o descongelar para su uso inmediato.
Método de detección Fluorescente
Para utilizar con (aplicación) FRET
Clase de proteínas humanas Receptor acoplado a proteína G (GPCR)
Estado de la población Origen del clon unicelular
Línea de productos GeneBLAzer
Cantidad 1 vial
Presentación de datos Punto final
Entrada diana GIPR
Tipo Célula GIPR-CRE-bla HEK 293T
Línea de células 293T (HEK)
System Type GeneBLAzer™
Druggable Target GPCR